Learn More
Wheaton™ PTFE/Silicone Septa
Marca:  Wheaton™ W240585
266.60 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10151372
  • 284.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 28-10-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
18 mm
Esterilizable en autoclave
Septos
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
100/Paq.
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Wheaton™ PTFE/Silicone Septa > Diámetro exterior: 18 mm