Especificaciones
250mL | |
150W |
Medline Heating Stirrer Mantle (250ml)
Tamaño : 214.1 kB
Título del producto
Medline™ Mantas calefactoras > Capacidad: 250 ml; voltaje: 150 W
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido