Learn More
Thermo Scientific™ Tubo MicroTest™ M4RT sin gránulos, lila
Mantenga la viabilidad y los recuentos de organismos para estudios de verificación, procedimientos de control de calidad y pruebas repetidas de virus, clamidia, micoplasma y ureaplasma con medios de alta calidad de los expertos en medios.
Marca: Thermo Scientific™ TV4002V
Descripción
Mantenga la viabilidad y los recuentos de organismos para estudios de verificación, procedimientos de control de calidad y pruebas repetidas de virus, clamidia, micoplasma y ureaplasma con medios de alta calidad de los expertos en medios. Los tubos Thermo Scientific™ MicroTest™ se suministran en cuatro formulaciones de medios para ofrecer flexibilidad tanto en el transporte como en el almacenamiento.
Diseñados para la recogida, transporte, mantenimiento y almacenamiento a largo plazo de muestras víricas, chlamydiae, micoplasma y ureaplasma, los productos Thermo Scientific MicroTest son de la máxima calidad. Desde la formulación hasta el envasado, los productos MicroTest mantienen la viabilidad de los organismos a través de ciclos de congelación-descongelación, al tiempo que inhiben los contaminantes antimicrobianos y mejoran la seguridad.
El MicroTest™ M4RT™ contiene gelatina, gentamicina y anfotericina B para el transporte de virus y Clamydiae.
Los tubos MicroTest vienen con 1,5 ml o 3 ml de medio líquido en un tubo cónico de 15 ml con 3 gránulos de vidrio.
Mantenga su laboratorio en la dirección correcta con un conjunto fiable de soluciones para el transporte, la retención, el mantenimiento y el almacenamiento de cultivos a largo plazo con la familia de medios de recogida y transporte MicroTest.
Resultados fiables de confianza
- Control de calidad exhaustivo, lo que incluye la toxicidad celular en cada número de lote
- Formulaciones patentadas con proteínas de estabilización, tampones y antibióticos específicos
Compatibilidad y viabilidad
- Proporcionan transporte compatible para cultivos celulares, inmunoensayos enzimáticos y pruebas de diagnóstico molecular.
- Mantienen la viabilidad y los recuentos de organismos para obtener resultados mejores y más fiables durante los estudios de validación/verificación, los procedimientos de control de calidad y las pruebas repetidas.
Cómodo formato adaptable
- Los volúmenes de llenado de 1,5 ml y 3,0 ml permiten realizar varias pruebas a partir de una única muestra.
- Los tubos de medios de transporte individuales o los kits completos ofrecen flexibilidad y versatilidad.
Embalaje seguro y robusto
- Los tubos fuertes y resistentes a roturas con tapones de rosca seguros y codificados por colores evitan las fugas y la exposición a agentes infecciosos.
- Los kits incluyen una bolsa de polipropileno resistente a fugas para el transporte seguro de muestras.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones.
Consúltenos. Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Kit de tubos | |
Lila | |
Tubo M4RT sin gránulos, lila | |
Envasados en cajas particionadas | |
De 2° a 30 °C |
Tubo | |
Cultivo, vial Shell, ciclos de descongelación, mantenimiento de cultivo, ELISA, PCR, tecnología de sonda de ADN | |
Virus | |
100 tubos/paq. | |
3 mL |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
3131477 | Certificado de análisis | 09/10/2021 | TV4002V |
3134032 | Certificado de análisis | 08/10/2021 | TV4002V |
3260014 | Certificado de análisis | 07/04/2021 | TV4002V |
3260017 | Certificado de análisis | 07/04/2021 | TV4002V |
3260020 | Certificado de análisis | 07/04/2021 | TV4002V |