Learn More
Gestigkeit Harry Heating Unit
Each SG hotplate is equipped with an output controller allowing variable adjustment of the heating output from 10 to 100%.
Marke: Gestigkeit Harry SG1
Weitere Details : Peso : 0.10000kg
Beschreibung
- Placas calefactoras de la serie y la varilla de soporte
- Placa caliente de hierro fundido y acabado suave con hueco de expansión central cóncavo para un funcionamiento sin deformación. Todas las piezas de la carcasa están fabricadas en acero inoxidable y cada unidad tiene un racor de rosca para una varilla de soporte.
- Los aparatos se han diseñado específicamente para su uso sin interrupción.
- Regulación del modelo
- Cada unidad tiene un controlador de salida de calentamiento que permite un ajuste variable entre el 10 y el 100 %.
Spezifikation
1 | |
180 x 210 x 160 mm | |
Acero inoxidable | |
de 500 °C | |
500 W |
Placa calefactora | |
230 V | |
Acero fundido | |
2,8 kg | |
50/60 Hz |