Learn More
Gestigkeit Harry Heating Unit
Each SG hotplate is equipped with an output controller allowing variable adjustment of the heating output from 10 to 100%.
465.00€ - 1970.00€
Especificaciones
Tensión | 230 V |
---|---|
Tipo | Placa calefactora |
Material del cuerpo | Acero inoxidable |
Material de la placa superior | Acero fundido |
Temperatura (métrico) | de 500 °C |
Código de producto | Marca | N.º de posiciones | Vataje | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de posiciones | Vataje | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10086381
|
Gestigkeit Harry
SG1 |
1 | 500 W | 180 x 210 x 160 mm |
465.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10626381
|
Gestigkeit Harry
SG2 |
2 | 1000 W | 355 x 210 x 160 mm |
770.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10005030
|
Gestigkeit Harry
SG3 |
3 | 1500 W | 530 x 210 x 160 mm |
1065.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10330992
|
Gestigkeit Harry
SG4 |
4 | 2000 W | 705 x 210 x 160 mm |
1365.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10729222
|
Gestigkeit Harry
SG5 |
5 | 2500 W | 880 x 210 x 160 mm |
1670.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10639562
|
Gestigkeit Harry
SG6 |
6 | 3000 W | 1055 x 210 x 160 mm |
1970.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Series and supporting rod hot plates
- Smoothly finished, cast-iron, hot plate with concave central expansion recess for warp free operation. All housing parts are constructed from stainless steel and each unit has a screw-on fitting for a supporting rod.
- The appliances have been specifically designed for non-stop use.
- Regulation of model
- Each unit has a heating output controller that enables a variable adjustment between 10 to 100%.
Especificaciones
230 V | |
Acero inoxidable | |
de 500 °C |
Placa calefactora | |
Acero fundido | |
50/60 Hz |