Learn More
Gestigkeit Harry Heating Unit
Each SG hotplate is equipped with an output controller allowing variable adjustment of the heating output from 10 to 100%.
Marca:  Gestigkeit Harry SG4
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10330992
  • 1365.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Placas calefactoras de la serie y la varilla de soporte
  • Placa caliente de hierro fundido y acabado suave con hueco de expansión central cóncavo para un funcionamiento sin deformación. Todas las piezas de la carcasa están fabricadas en acero inoxidable y cada unidad tiene un racor de rosca para una varilla de soporte.
  • Los aparatos se han diseñado específicamente para su uso sin interrupción.
  • Regulación del modelo
    • Cada unidad tiene un controlador de salida de calentamiento que permite un ajuste variable entre el 10 y el 100 %.
Especificaciones
Especificaciones
4
705 x 210 x 160 mm
Acero inoxidable
de 500 °C
2000 W
Placa calefactora
230 V
Acero fundido
10,0 kg
50/60 Hz