Learn More
Keystone Cleanroom Products Heavy Duty Sterilization Wraps
These wrappers provide an excellent microbial barrier. Ideal for pharmaceutical production applications. For use in steam, ethylene oxide and hydrogen peroxide sterilization processes.
313.00€ - 1180.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Sterilization Wrap (Heavy-duty) |
---|---|
Peso base | 50 gsm |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Certificaciones/conformidad | CoC |
Tipo de tapón | None |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Longitud (imperial) | Anchura (métrico) | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Longitud (imperial) | Anchura (métrico) | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
17882517
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-0808 |
20.3 cm | 8 in | 20.3 cm | 8 in |
371.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 20-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
17822527
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-0909 |
22.9 cm | 9 in | 22.9 cm | 9 in |
394.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 20-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
17892507
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-0912 |
30.5 cm | 12 in | 22.9 cm | 9 in |
478.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 20-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
17832527
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-1212 |
30.5 cm | 12 in | 30.5 cm | 12 in |
463.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 20-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
17822517
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-1515 |
38.1 cm | 15 in | 38.1 cm | 15 in |
585.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 20-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
17852527
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-1818 |
45.7 cm | 18 in | 45.7 cm | 18 in |
805.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 20-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
17812517
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-2020 |
50.8 cm | 20 in | 50.8 cm | 20 in |
928.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 20-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
17842527
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-2424 |
61 cm | 24 in | 61 cm | 24 in |
313.00€
paquete de 125 |
Fecha estimada de envío: 20-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
17832517
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-3030 |
76.2 cm | 30 in | 76.2 cm | 30 in |
508.00€
paquete de 125 |
Fecha estimada de envío: 20-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
17862527
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-3636 |
91.4 cm | 36 in | 91.4 cm | 36 in |
697.00€
paquete de 125 |
Fecha estimada de envío: 20-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
17842517
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-4040 |
101.6 cm | 40 in | 101.6 cm | 40 in |
892.00€
paquete de 125 |
Fecha estimada de envío: 20-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
17882527
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-4545 |
114.3 cm | 45 in. | 114.3 cm | 45 in. |
1060.00€
paquete de 125 |
Fecha estimada de envío: 20-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
17852517
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-4548 |
121.9 cm | 48 in | 114.3 cm | 45 in. |
1180.00€
paquete de 125 |
Fecha estimada de envío: 20-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
17872527
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-4848 |
121.9 cm | 48 in | 121.9 cm | 48 in |
1180.00€
paquete de 125 |
Fecha estimada de envío: 20-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
17872517
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-5454 |
137.2 cm | 54 in | 137.2 cm | 54 in |
502.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 20-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
17892527
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-5472 |
183 cm | 72 in | 137.2 cm | 54 in |
779.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 20-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
17862517
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-5490 |
229 cm | 90 in. | 137.2 cm | 54 in |
528.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 20-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
17802537
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-6060 |
152.4 cm | 60 in | 152.4 cm | 60 in |
820.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 20-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
17822537
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-6080 |
203.2 cm | 80 in | 152.4 cm | 60 in |
436.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 20-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Manufactured and packaged in a certified ISO8 Cleanroom
- 2-Ply
- Clean, no cellulose
- Strong, rip and tear resistant 50 gsm SMS material
- An extensive range of sizes available means less cutting
- Hydrophobic barrier allows sterilization gasses, but prevents liquid and microbial penetration
- Sub packed into sealed labeled poly bags with lot number and date of manufacture for complete traceability
- Certificate of Conformance sent with each shipment
- Made in the USA
Especificaciones
Sterilization Wrap (Heavy-duty) | |
Autoclavable | |
None | |
Single-use | |
Non-woven Fabric | |
50 gsm | |
50 gsm |
50 gsm | |
CoC | |
Light Blue | |
Esterilización por vapor | |
No estéril | |
Sí |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts