Learn More
Keystone Cleanroom Products Heavy Duty Sterilization Wraps
These wrappers provide an excellent microbial barrier. Ideal for pharmaceutical production applications. For use in steam, ethylene oxide and hydrogen peroxide sterilization processes.
Marca: Keystone Cleanroom Products KCRP1-300-1212
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Manufactured and packaged in a certified ISO8 Cleanroom
- 2-Ply
- Clean, no cellulose
- Strong, rip and tear resistant 50 gsm SMS material
- An extensive range of sizes available means less cutting
- Hydrophobic barrier allows sterilization gasses, but prevents liquid and microbial penetration
- Sub packed into sealed labeled poly bags with lot number and date of manufacture for complete traceability
- Certificate of Conformance sent with each shipment
- Made in the USA
sterilization, sterilization sheets, sterilization wraps, autoclavable wraps
Especificaciones
50 gsm | |
Autoclavable | |
None | |
Single-use | |
Non-woven Fabric | |
50 gsm | |
50 gsm | |
30.5 cm | |
30.5 cm |
Sterilization Wrap (Heavy-duty) | |
CoC | |
Light Blue | |
Esterilización por vapor | |
No estéril | |
Sí | |
12 in | |
12 in |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
522114-02 | Certificado de conformidad | 28/02/2024 | KCRP1-300-1212 |
Título del producto
Keystone Cleanroom Products Heavy Duty Sterilization Wraps > Length: 30.5 cm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido