Learn More
Kimberly-Clark™ Paños de celulosa para alimentación e higiene WypAll™
Los paños de celulosa WypAll™
Marca: Kimberly-Clark™ 7225
141.11 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24298" para aplicar la oferta.
Descripción
- Tecnología de grabado única: alta resistencia y capacidad de absorción, Limpieza de manchas y salpicaduras más comunes sin desintegración del papel
- Compatibles con el dispensador de rollos pequeños WypAll™
Especificaciones
Light-duty Industrial Wiper | |
46 cm | |
24 cm | |
Azul | |
Dispensador de rollo pequeño WypAll™ 7041 | |
No estéril |
18.1 in. | |
36.1 in. | |
Papel | |
Rollo compacto | |
1 capas | |
F2 reciclado |