Learn More
Kimberly-Clark™ Paños de celulosa para alimentación e higiene WypAll™
GREENER_CHOICE
Los paños de celulosa WypAll™
262.00€
Especificaciones
Longitud (métrico) 46 cm
Anchura (métrico) 24 cm
Para utilizar con (equipo) Dispensador de rollo pequeño WypAll™ 7041
Tela 1 capas
Características ecológicas F2 reciclado
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
16388338
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Kimberly-Clark™
7236
Blanco
262.00€
24 rollos
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
16378338
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Kimberly-Clark™
7225
Azul
262.00€
24 rollos
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tecnología de grabado única: alta resistencia y capacidad de absorción, Limpieza de manchas y salpicaduras más comunes sin desintegración del papel
  • Compatibles con el dispensador de rollos pequeños WypAll™
Especificaciones
Especificaciones
46 cm
Dispensador de rollo pequeño WypAll™ 7041
F2 reciclado
24 cm
1 capas
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Kimberly-Clark™ Paños de celulosa para alimentación e higiene WypAll™