Learn More
Heidolph™ Hei-PLATE Reflux Package Expert Mini
Hei-PLATE Reflux Package Expert Mini includes everything needed for fast and precise heating.
Marca: Heidolph™ 506-31155-00
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Magnetic stirrer Hei-PLATE Mix'n'Heat Expert Mini provides fast and precise heating without overshoot
- Gentle to the sample
- Pt1000 enables precise temperature regulation
- 250 mL Heat-On Blocks ensure optimal heat transfer without the use of water or oil
- Application tip: Fill the flask (not in the scope of delivery) only halfway to avoid loss of solvent
- Findenser™ mini completes the system as a high-performance condenser that is used without the use of water (Performance is optimal for solvent volumes up to 125 L)
Especificaciones
Ceramic-coated Aluminum | |
145 mm (Diám) | |
Placa calefactora de agitación magnética | |
25 kg | |
1 | |
De 100 a 1400 rpm | |
CE, NRTL |
230 V | |
De 20 °C a 300 °C | |
Redondo | |
UE | |
20 L | |
3 años | |
TFT |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
CE_17971971_EN.pdf
Tamaño : 336.1 kB
Título del producto
Heidolph™ Hei-PLATE Reflux Package Expert Mini > Hei-PLATE Reflux Package Expert Mini; Plug Type: EU
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido