Learn More
Zwiebel™ Pesas de caja de clase M1
Úselas con instrumentos de pesaje de clase III de precisión media. Las pesas de caja de clase M1 de Zwiebel™ son ideales para la verificación o calibración de pesas de clase M₂.
Marca:  Zwiebel™ PBI2300H
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11740593
  • 20.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Pesa de clase M1
  • En cumplimiento con la OIML R111
  • Se suministra individualmente o en un juego, en una caja de plástico o en una caja de madera
Especificaciones
Especificaciones
± 0,5 mg
Para su uso con instrumentos de pesaje de precisión media clase III y precisión ordinaria de clase III
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Zwiebel™ Pesas de caja de clase M1 > Masa: 100mg