Learn More
Macherey-Nagel™ Papel de pH
Measure pH simply and easily. Macherey-Nagel™ pH paper comes in a circular format with a wide variety of pH ranges.
Marca:  Macherey-Nagel™ 90201
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10464491
  • 14.10€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Mida el pH de manera simple y fácil.El papel de pH Macherey-Nagel™ se suministra en formato circular con una amplia variedad de intervalos de pH.
  • Papeles indicadores universales y especiales: medición simple del pH
  • Papeles indicadores universales y especiales suministrados en rollos de plástico que garantizan la protección contra influencias externas.
  • Siempre listos para usar.
  • El color de reacción del papel se compara con la escala de color y lee el pH. Permite medir el pH de forma muy sencilla.
Especificaciones
Especificaciones
ISO 9001
Rollo
1 unidad
De 1 a 11
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Papel de pH
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Macherey-Nagel™ Papel de pH > Intervalo de pH: Desde 1 hasta 11