Learn More
Heidolph™ Sensor Hei-PLATE, paquete básico Core+
Hei-PLATE Sensor Basic Package Core+ includes everything needed for fast and precise heating.
1060.00€
Especificaciones
Material de la placa superior | Ceramic-coated Aluminum |
---|---|
Tensión | 230 V |
Tamaño | 135 mm (Diám) |
Temperatura (métrico) | De 20 °C a 300 °C |
Tipo | Placa calefactora de agitación magnética |
Código de producto | Marca | tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17961971
|
Heidolph™
506-22150-00 |
UE |
1060.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Magnetic stirrer Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+ provides fast and precise heating without overshoot
- For sample-friendly work
- Pt1000 temperature sensor for precise temperature regulation
Especificaciones
Ceramic-coated Aluminum | |
135 mm (Diám) | |
Placa calefactora de agitación magnética | |
25 kg | |
20 L | |
3 años | |
LCD |
230 V | |
De 20 °C a 300 °C | |
Redondo | |
1 | |
De 100 a 1400 rpm | |
CE, NRTL |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Heidolph™ Sensor Hei-PLATE, paquete básico Core+