Learn More
Heidolph™ Sensor Hei-PLATE, paquete básico Core+
Hei-PLATE Sensor Basic Package Core+ includes everything needed for fast and precise heating.
Marca:  Heidolph™ 506-22150-00
778.61 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17961971
  • 1060.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Magnetic stirrer Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+ provides fast and precise heating without overshoot
  • For sample-friendly work
  • Pt1000 temperature sensor for precise temperature regulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Ceramic-coated Aluminum
135 mm (Diám)
Placa calefactora de agitación magnética
25 kg
1
De 100 a 1400 rpm
CE, NRTL
230 V
De 20 °C a 300 °C
Redondo
UE
20 L
3 años
LCD
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Heidolph™ Sensor Hei-PLATE, paquete básico Core+ > Hei-PLATE Sensor Basic Package Core+; Plug Type: EU