Learn More
RGX-104 hydrochloride, MedChemExpress
MedChemExpress RGX-104 hydrochloride is a small-molecule LXR agonist that modulates innate immunity via transcriptional activation of the ApoE gene.
Marca: Medchem Express HY-111498
Descripción
RGX-104 hydrochloride is a small-molecule LXR agonist that modulates innate immunity via transcriptional activation of the ApoE gene.Especificaciones
RGX-104 hydrochloride | |
Blanco | |
C34H34Cl2F3NO3 | |
DMSO : 150 mg/mL (237.14 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) | |
632.54 | |
99.14% | |
Solid |
610318-03-1 | |
Research | |
10 mg | |
O=C(O)CC1=CC=CC(OCC[C@H](N(CC2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2Cl)CC(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C)=C1.Cl | |
632.54 | |
Research | |
COVID-19-immunoregulation |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Research purposes only