Learn More
Thermo Scientific™ Soporte de suelo con altura ajustable para Herasafe™ 2030i
Para su uso con cabinas seguridad biológica Herasafe 2030i
Marca: Thermo Scientific™ 50155691
1081.28 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 28.80000kg
Descripción
Soporte de suelo de altura ajustable en incrementos de 50 mm (intervalo de altura de 680 a 880 mm), gris carbón
- Pasos de ajuste de 50 mm
- Gris carbón
- Altura de 680 a 880 mm
Especificaciones
Soporte de suelo ajustable (altura de 680 a 880 mm), 1,8 m, gris carbón | |
De 67,82 cm a 87,88 cm (26,7 pulg. a 34,6 pulg.) | |
1900 mm | |
800 mm |
Soporte de suelo con regulación de la altura | |
Entre 680 y 880 mm | |
Cabina de seguridad biológica Herasafe 2030i de 1,8 m |