Learn More
Helios Italquartz Lana de cuarzo
Para la filtración y el aislamiento en aquellos entornos en los que se necesitan altas propiedades de pureza del cuarzo. La lana de cuarzo Helios Italquartz™ es químicamente inerte.
Marca: Helios Italquartz 39P00505
Descripción
- Se suministra en cantidades de 50 g
- Resistencia a altas temperaturas
- Resistentes a la corrosión
Especificaciones
50g | |
Fibra de lana de cuarzo |
Título del producto
Helios Italquartz Lana de cuarzo > Peso: 50g
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido