Learn More
Angelantoni Industrie™ Flujo laminar horizontal de la serie Helios
Se utiliza para proteger el producto de los efectos peligrosos debidos a la difusión incontrolada de sustancias contaminantes del aire durante su manipulación.
en la oferta - 15408.05€
Especificaciones
Tipo de iluminación | Dos lámparas fluorescentes |
---|---|
Material | Acabado 2B de acero inoxidable (304L) |
Código de producto | Marca | Incluye | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11935078
|
Angelantoni Industrie™
ST-00277100000 |
Sistema de ventilación: Dos ventiladores | Helios 72C | ||||||
11925078
|
Angelantoni Industrie™
ST-00275400000 |
Sistema de ventilación: Un ventilador | Helios 48C |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Esterilidad del área de trabajo superior a la clase ISO 5 EN 14644 1 de partículas 0,3 y 0,5 mm
- Velocidad de flujo laminar horizontal de 0,40 m/s±20%
- Acabado de encimera de acero inoxidable AISI 304L 2B
- Paredes laterales de vidrio templado
- Iluminación de encimera con dos lámparas fluorescentes
- Los ventiladores son de tipo centrífugo con protección IP55
- Filtración de aire realizada con prefiltros para perder una alta capacidad de retención y filtros HEPA H14
- Sistema de control por microprocesador
- Controlador automático de velocidad del aire con pantalla digital
- Orificios pasantes N°3 en cada cristal lateral para cualquier instalación de grifos
Especificaciones
Dos lámparas fluorescentes | |
Acabado 2B de acero inoxidable (304L) |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.