Learn More
Velp Scientifica™ Cuenco hemisférico
Para su uso con: Agitadores con placa calefactora y placas calefactoras
Marca:  Velp Scientifica™ A00000273
Código de producto. 15583593
  • 61.52€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Adecuado para agitadores con placa calefactora Velp y placas calefactoras
  • Para el uso con placas calientes de 135 mm
Especificaciones
Especificaciones
50 ml
Se adapta a placa de 135 mm
Agitadores con placa calefactora y placas calefactoras
Accesorio, cuenco
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Velp Scientifica™ Cuenco hemisférico > Volumen: 50 ml