Learn More
Thermo Scientific™ Refrigeradores para bancos de sangre TSB
Los refrigeradores para bancos de sangre de la serie TSB están fabricados con las características de seguridad, calidad y sostenibilidad medioambiental que se esperan de Thermo Scientific.
Marca: Thermo Scientific™ TSB250REGBV
7255.30 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Descripción
Los refrigeradores para bancos de sangre de la serie TSB de Thermo Scientific se han diseñado para cumplir los estrictos requisitos de almacenamiento de sangre, y los productos relacionados con esta, conforme a la directiva 93/42/CE - clase IIa.
Los refrigeradores para bancos de sangre de la serie TSB están específicamente diseñados para cumplir las estrictas normas de la directiva 93/42/CE - clase IIa sobre productos sanitarios para almacenamiento de sangre y productos relacionados con esta.
- Amplia variedad de tamaños, desde bajo encimera de 140 l hasta modelos de doble puerta de 1500 l.
- Controlador digital con pantalla táctil y registro de datos integrado.
- Funcionamiento muy silencioso de < 50 dBA
- Puertas de cristal de triple hoja.
- Interior y exterior pintados en blanco.
- Alarmas de temperatura, puerta abierta y corte de suministro eléctrico (con batería de reserva).
- Bajo consumo con supervisión del consumo de energía en tiempo real.
- Baja emisión de calor.
- Puerto de acceso posterior.
- Bloqueo electrónico con protección por contraseña.
Especificaciones
Refrigerador para bancos de sangre de la serie TSB | |
De 2 °C a 8 °C | |
R290 | |
5 | |
Acero | |
93/42/CEE, 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE (solo si dispone de opción inalámbrica), 2011/65/UE | |
Control con pantalla táctil y protección por contraseña | |
36 meses | |
Botón | |
490 x 500 x 1075 mm | |
UE | |
50 Hz |
250 L | |
+4°C | |
1 | |
30 kg | |
Acero pintado | |
Sí | |
1 puerto de acceso posterior | |
Descongelación adaptativa | |
Compatible con Smart-Vue Pro | |
658 x 600 x 1632 mm | |
230V, 50Hz | |
131 kg |