Learn More
Thermo Scientific™ Refrigeradores para bancos de sangre TSB
Los refrigeradores para bancos de sangre de la serie TSB están fabricados con las características de seguridad, calidad y sostenibilidad medioambiental que se esperan de Thermo Scientific.
6100.35€ - 13266.00€
Especificaciones
Descripción | Refrigerador para bancos de sangre de la serie TSB |
---|---|
Intervalo de temperatura | De 2 °C a 8 °C |
Temperatura (valor de referencia) | de +4 °C |
Refrigerante | R290 |
Material de la cabina | Acero |
Código de producto | Marca | tipo de tapón | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | tipo de tapón | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17426202
|
Thermo Scientific™
TSB140REGBV |
UE | 140 L |
6100.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17466202
|
Thermo Scientific™
TSB1500REGBV |
UE | 1500 L |
13266.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17406212
|
Thermo Scientific™
TSB250REGBV |
UE | 250 L |
7557.60€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17446212
|
Thermo Scientific™
TSB400REGBV |
UE | 400 L |
8100.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17486212
|
Thermo Scientific™
TSB700REGBV |
UE | 700 L |
9447.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
Descripción
Los refrigeradores para bancos de sangre de la serie TSB de Thermo Scientific se han diseñado para cumplir los estrictos requisitos de almacenamiento de sangre, y los productos relacionados con esta, conforme a la directiva 93/42/CE - clase IIa.
Los refrigeradores para bancos de sangre de la serie TSB están específicamente diseñados para cumplir las estrictas normas de la directiva 93/42/CE - clase IIa sobre productos sanitarios para almacenamiento de sangre y productos relacionados con esta.
- Amplia variedad de tamaños, desde bajo encimera de 140 l hasta modelos de doble puerta de 1500 l.
- Controlador digital con pantalla táctil y registro de datos integrado.
- Funcionamiento muy silencioso <50 dBA.
- Puertas de cristal de triple hoja.
- Interior y exterior pintados en blanco.
- Alarmas de temperatura, puerta abierta y corte de suministro eléctrico (con batería de reserva).
- Bajo consumo con supervisión del consumo de energía en tiempo real.
- Baja emisión de calor.
- Puerto de acceso posterior.
- Bloqueo electrónico con protección por contraseña.
Especificaciones
Refrigerador para bancos de sangre de la serie TSB | |
de +4 °C | |
Acero | |
93/42/CEE, 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE (solo si dispone de opción inalámbrica), 2011/65/UE | |
1 puerto de acceso posterior | |
Botón | |
230V, 50Hz |
De 2 °C a 8 °C | |
R290 | |
Acero pintado | |
Control con pantalla táctil y protección por contraseña | |
Descongelación adaptativa | |
Compatible con Smart-Vue Pro | |
50 Hz |