Learn More
VELP Scientifica™ Hemispheric Bowls for Round Bottom Flasks
The Hemispheric Bowl is a suitable solution for replacing oil baths and mantles in order to perform clean and safe analysis with round bottom flasks.
Marca:  VELP Scientifica™ A00000373
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16320528
  • 147.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Se adapta de forma precisa a la placa de 135 mm de diámetro
  • Aloja diferentes tamaños de matraces de fondo redondo
  • Minimiza el riesgo de movimiento
  • Garantiza transferencia de calor rápida
Especificaciones
Especificaciones
Matraces de fondo redondo
25 mL
Aluminio
Cuenco para matraz
Aluminio