Learn More
VELP Scientifica™ Hemispheric Bowls for Round Bottom Flasks
The Hemispheric Bowl is a suitable solution for replacing oil baths and mantles in order to perform clean and safe analysis with round bottom flasks.
147.00€ - 800.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Matraces de fondo redondo |
---|---|
Tipo | Cuenco para matraz |
Recubrimiento | Aluminio |
Material | Aluminio |
Código de producto | Marca | Volumen del vial (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen del vial (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16320528
|
VELP Scientifica™
A00000373 |
25 mL |
147.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16330528
|
VELP Scientifica™
A00000374 |
3 L |
468.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16340528
|
VELP Scientifica™
A00000375 |
5 L |
800.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Precisely fits 135 mm diameter plate
- Accommodates different sizes of round bottom flasks
- Minimizes risk of movement
- Ensures fastest heat transfer
Especificaciones
Matraces de fondo redondo | |
Cuenco para matraz | |
Aluminio | |
Aluminio |