Learn More
Hepatic Sinusoidal Endothelial Cells Antibody (SE-1), DyLight 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB110-68095DL594
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Hepatic Sinusoidal Endothelial Cells Monoclonal antibody specifically detects Hepatic Sinusoidal Endothelial Cells in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Especificaciones
Hepatic Sinusoidal Endothelial Cells | |
Monoclonal | |
DyLight 594 | |
Hepatic cells, Hepatic Sinusoidal Endothelial Cells, HSE, SE1, Sinusoidal Endothelial Cells | |
Rat Hepatic Sinusoidal Endothelial Cells | |
0.1 mL | |
Endothelial Cell Markers | |
Human, Mouse, Rat | |
Purified |
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
SE-1 | |
50mM Sodium Borate | |
Mouse | |
Protein A purified | |
RUO | |
Primary | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG2a κ |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Hepatic Sinusoidal Endothelial Cells Antibody (SE-1), DyLight 594, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; DyLight 594
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido