Learn More
Thermo Scientific™ Incubadoras microbiológicas de protocolo avanzado Heratherm™
Para aplicaciones de secado, utilice las incubadoras microbiológicas de protocolo avanzado Thermo Scientific™ Heratherm™, que incluyen tecnología de convección doble.
Marca:  Thermo Scientific™ 51028718
2744.00 EUR hasta el 2024-12-15
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 10292190
  • 4020.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Para aplicaciones de secado, utilice las incubadoras microbiológicas de protocolo avanzado Thermo Scientific™ Heratherm™, que incluyen tecnología de convección doble y proporcionan una excelente uniformidad de la temperatura. Estas incubadoras son una herramienta eficaz y flexible en el laboratorio, útil para múltiples aplicaciones.
  • La convección dual ofrece versatilidad en las aplicaciones: la velocidad del ventilador puede ajustarse de 0 a 100 %
  • Temporizador digital avanzado que permite programar ciclos de encendido o apagado de forma diaria o semanales
  • Interior de acero inoxidable resistente a la corrosión y fácil de limpiar (AISI 304)
  • Amplio intervalo de temperatura de 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 105 °C; adecuado para aplicaciones de secado
  • Uniformidad de temperatura de ± 0,6 (ventilador apagado) y entre ± 0,2 y ± 0,4 °C (ventilador a velocidad máxima) (medida a 37 °C)
  • Estabilidad de temperatura de ± 0,1 °C (medida a 37 °C)
  • Interfaz de usuario intuitiva para ajustar la temperatura
  • Pantalla fluorescente de vacío, gran tamaño y fácil lectura
  • Puerta interior de vidrio que permite ver las muestras sin alterar la temperatura
  • Tamaño excepcionalmente pequeño
Información para pedidos:
La disponibilidad puede variar según el país.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
3,67 pies cúb.
Control de microprocesador con pantalla de fluorescencia de vacío
La convección dual
2 suministrados/16 máx.
Ambiente +5 °C a 105 °C
± 0,1 °C
semanal / tiempo real / hora
22,2 x 25,2 x 32,3 pulg (56,5 x 64x 82 cm)
56,5 cm
18,3 in
46,4 cm
23,9 in
60,8 cm
36,8 cm
56 kg
230 V
4,8 A
55 lb
104 l
Acero inoxidable
El tipo de tapón se suministra en función del país
Incubadora microbiológica
± 0,6°C
14,5 x 18,3 x 23,9 pulg (36,8 x 46,4 x 60,8 cm)
22,2 in
25,2 in
64 cm
32,3 in
82 cm
14,5 in
123 lb
230 V, 50/60 Hz
1100 W
50/60 Hz
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.