Learn More
Thermo Scientific™ Incubadoras microbiológicas de protocolo avanzado Heratherm™
Para aplicaciones de secado, utilice las incubadoras microbiológicas de protocolo avanzado Thermo Scientific™ Heratherm™, que incluyen tecnología de convección doble.
2713.50€ - 5205.90€
Especificaciones
Capacidad del estante (imperial) | 55 lb |
---|---|
Tipo de controlador | Control de microprocesador con pantalla de fluorescencia de vacío |
Tecnología de convección | La convección dual |
Intervalo de temperatura (métrico) | Ambiente +5 °C a 105 °C |
Tipo | Incubadora microbiológica |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tensión | Intervalo de temperatura (métrico) | Estabilidad de la temperatura | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tensión | Intervalo de temperatura (métrico) | Estabilidad de la temperatura | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10282190
|
Thermo Scientific™
51028717 |
66 l | 230 V | Ambiente +5 °C a 105 °C | ± 0,1 °C | N/A | N/A | N/A | |||||
10212120
|
Thermo Scientific™
51028134 |
104 l | 230 V | Ambiente +5 °C a 105 °C | ± 0,1 °C |
3618.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10292190
|
Thermo Scientific™
51028718 |
104 l | 230 V | Ambiente +5 °C a 105 °C | ± 0,1 °C | N/A | N/A | N/A | |||||
11636420
|
Thermo Scientific™
51028135 |
178 l | 230 V | Ambiente +5 °C a 105 °C | ± 0,1 °C |
5205.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12118831
|
Thermo Scientific™
51028133 |
66 l | 230 V | Ambiente +5 °C a 105 °C | ± 0,1 °C |
2713.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Para aplicaciones de secado, utilice las incubadoras microbiológicas de protocolo avanzado Thermo Scientific™ Heratherm™, que incluyen tecnología de convección doble y proporcionan una excelente uniformidad de la temperatura. Estas incubadoras son una herramienta eficaz y flexible en el laboratorio, útil para múltiples aplicaciones.
Características:- La convección dual ofrece versatilidad en las aplicaciones: la velocidad del ventilador puede ajustarse de 0 a 100 %
- Temporizador digital avanzado que permite programar ciclos de encendido o apagado de forma diaria o semanales
- Enchufe interno que permite el uso de equipos, como , dentro de la unidad
- Interior de acero inoxidable resistente a la corrosión y fácil de limpiar (AISI 304)
- Interfaz de usuario intuitiva para ajustar la temperatura
- Pantalla fluorescente de vacío, gran tamaño y fácil lectura
- Tamaño excepcionalmente pequeño
- Amplio intervalo de temperatura de 5 °C por encima de la temperatura ambiente a 105 °C, adecuado incluso para operaciones de secado
- Uniformidad de la temperatura de ± 0,6 °C (ventilador apagado) y entre ± 0,2 °C y ± 0,4 °C (ventilador a velocidad máxima) (medida a 37 °C)
- Estabilidad de temperatura de ± 0,1 °C (medida a 37 °C)
- Puerta interior de vidrio que permite ver las muestras sin alterar la temperatura
Información para pedidos:
Productos solo disponibles en Norteamérica
Especificaciones
55 lb | |
La convección dual | |
Incubadora microbiológica | |
± 0,6°C |
Control de microprocesador con pantalla de fluorescencia de vacío | |
Ambiente +5 °C a 105 °C | |
± 0,1 °C | |
semanal / tiempo real / hora |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.