Learn More
Thermo Scientific™ Estante de malla de alambre Heratherm
Estante de malla de alambre para hornos Heratherm de 180 l
Marca:  Thermo Scientific™ 50127766
131.89 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10262150
  • 161.81€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Estante de malla de alambre para hornos Heratherm de 180 l, incluye 2 soportes de estante
Estante de malla de alambre Heratherm
Para hornos Heratherm de 180 l
Incluye 2 soportes de estantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Hornos Heratherm de 180 l
Accesorios para estufas
Incluye 2 soportes de estante
Videos
  • Thermo Scientific - Heratherm heating and drying ovens
    Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens are efficient, safe and easy to use.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens
    • Thermo Scientific - Heratherm heating and drying ovens
      Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens are efficient, safe and easy to use.
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens
      Certificados
      Ofertas especiales
      Ofertas especiales
      Título del producto
      Thermo Scientific™ Estante de malla de alambre Heratherm >