Learn More
Hexa-n-butilditin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11494054
Hexa-n-butilditin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494054
10 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
250 g
Código de producto. 11494054
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12007.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Hexa-n-butylditin is used in palladium-catalyzed tin-carbon bond formation. It finds useful application in deoxygenation and desulfurization reactions. It acts as a source of tributylstannyl radicals in synthetic chemistry. It is also used in the radioiodination of styrlpyridines. Further, it is used as a reagent to stannylate aryl halides for further Stille coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La hexa-n-butilditina se utiliza en la formación de enlaces de estaño-carbono catalizado con paladio.Encuentra una aplicación útil en reacciones de desoxigenación y desulfuración.Actúa como una fuente de radicales de tributilstannilo en la química sintética.También se utiliza en la radioyodación de las estirilpiridinas.Además, se utiliza como reactivo para estannilar los haluros de arilo para el acoplamiento de la Stille adicional.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 813-19-4
Fórmula molecular C24H54Sn2
Peso molecular (g/mol) 580.12
Número MDL MFCD00009417
Clave InChI REDSKZBUUUQMSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexabutylditin, hexabutyldistannane, bis, distannane, hexabutyl, tin, hexabutyldi, stannane, hexabutyldi, hexa-n-butylditin, 1,1,1,2,2,2-hexabutyldistannane, hexabutyidistannane, hexabutyl distannaneMostrar másMostrar menos
PubChem CID 6327815
Nombre IUPAC tributilestaño
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexa-n-butylditin
Densidad 1.152
Punto de ebullición 197°C to 198°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 124°C (255°F)
Fórmula lineal (CH3CH2CH2CH2)3Sn-Sn(CH2CH2CH2CH3)3
Índice de refracción 1.512
Cantidad 10 g
Número UN UN2788
Beilstein 3605476
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 580.07
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10139517 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA12007.14,A12007.06,A12007.18,A12007.09,A12007.30
Número de lote10162543 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA12007.14,A12007.06,A12007.18,A12007.09,A12007.30
Número de lote10191934 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA12007.14,A12007.06,A12007.18,A12007.09,A12007.30
Número de loteG2273A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA12007.14,A12007.06,A12007.18,A12007.09,A12007.30
Número de lote10205989 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA12007.14,A12007.06,A12007.18,A12007.09,A12007.30
RUO – Research Use Only
Título del producto
Hexa-n-butilditin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >