Learn More
Hexanal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11447727
Hexanal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11447727
100 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Código de producto. 11447727
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16265.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Hexanal is used in the flavor industry to prepare fruity flavors. It is utilized as a flavoring agent in the food industry. It is also used in Witting and aldol reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hexanal se utiliza en la industria de los saborizantes para preparar sabores afrutados. Se utiliza como agente aromatizante en la industria alimentaria. También se utiliza en las reacciones de aldol y de Wittig.
Solubilidad
Miscible con etanol, éter etílico, acetona, benceno y agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos fuertes, bases fuertes y agentes reductores fuertes. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66-25-1
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.161
Número MDL MFCD00007027
Clave InChI JARKCYVAAOWBJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo caproaldehyde, hexaldehyde, caproic aldehyde, capronaldehyde, 1-hexanal, n-hexanal, hexanaldehyde, n-caproaldehyde, hexylaldehyde, aldehyde c-6Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 6184
Nombre IUPAC Hexanal
SMILES CCCCCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexanal
Punto de fusión °C to 56°C
Densidad 0.834 g/mL
Punto de ebullición 130°C to 131°C
Temperatura de inflamación 25°C (77°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Índice de refracción 1.405
Cantidad 100 g
Número UN UN1207
Beilstein 506198
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,1760
Información de solubilidad Miscible with ethanol,ethyl ether,acetone,benzene and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10232966 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2023 Catalog NumberA16265.36,A16265.22
Número de lote10241091 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2023 Catalog NumberA16265.36,A16265.22
Número de lote10220644 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA16265.36,A16265.22
Número de lote10120841 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA16265.36,A16265.22
Número de lote10180525 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA16265.36,A16265.22
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexanal
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hexaldehyde
RUO – Research Use Only
Título del producto
Hexanal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >