Learn More
Hexilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
23.92€ - 229.14€
CAS | 111-26-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H15N |
Peso molecular (g/mol) | 101.19 |
Número MDL | MFCD00008240 |
Clave InChI | BMVXCPBXGZKUPN-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | hexylamine, 1-aminohexane, n-hexylamine, 1-hexanamine, 1-hexylamine, mono-n-hexylamine, hexanamine, hexyl amine, unii-ci4e002zv8, hexyl-amine |
PubChem CID | 8102 |
ChEBI | CHEBI:5712 |
Nombre IUPAC | hexano-1 -amina |
SMILES | CCCCCCN |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10368340
|
Thermo Scientific Acros
204720050 |
5 mL | Frasco de vidrio |
23.92€
5 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10688504
|
Thermo Scientific Acros
204721000 |
100 ml | Frasco de vidrio |
36.88€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10318440
|
Thermo Scientific Acros
204725000 |
500 mL | Frasco de vidrio |
104.52€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10207123
|
Thermo Scientific Acros
204720010 |
1 L | Frasco de vidrio |
229.14€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
111-26-2 | |
101.19 | |
BMVXCPBXGZKUPN-UHFFFAOYSA-N | |
8102 | |
hexano-1 -amina |
C6H15N | |
MFCD00008240 | |
hexylamine, 1-aminohexane, n-hexylamine, 1-hexanamine, 1-hexylamine, mono-n-hexylamine, hexanamine, hexyl amine, unii-ci4e002zv8, hexyl-amine | |
CHEBI:5712 | |
CCCCCCN |
Especificaciones
Hexylamine | |
111-26-2 | |
De incoloro a amarillo | |
130.0°C | |
Auténtico | |
C6H15N | |
1.4170 to 1.4190 | |
04, 188 | |
0.75 | |
Solubility in water: 14g/L (20°C). | |
CCCCCCN | |
101.19 | |
CHEBI:5712 | |
101.19 | |
Líquido |
99% | |
-19.0°C | |
0.7500g/mL | |
27°C | |
98.5% min. (GC) | |
CH3(CH2)5NH2 | |
MFCD00008240 | |
07,170 | |
hexylamine, 1-aminohexane, n-hexylamine, 1-hexanamine, 1-hexylamine, mono-n-hexylamine, hexanamine, hexyl amine, unii-ci4e002zv8, hexyl-amine | |
BMVXCPBXGZKUPN-UHFFFAOYSA-N | |
hexano-1 -amina | |
8102 | |
0.83 mPa.s (20°C) | |
99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Líquido y vapor inflamables.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Tóxico en contacto con la piel.
Tóxico en caso de ingestión.
Nocivo para los organismos acuáticos con efectos de larga duración.
Declaración de GHS P
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.
- No fumar.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
Enguajar
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 203-851-8
missing translation for 'rtecsNumber' : MQ4540000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Hexylamine
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.