Learn More
HIF-1 alpha Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 6 publications
247.00€ - 479.00€
Especificaciones
Antígeno HIF-1 alpha
Concentración 0.2 mg/mL
Dilución Western Blot 1:3500, Simple Western 1:250
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
18097803
Ver documentos
Bio-Techne
NBP1-02160SS
0.025 mL
247.00€
25 microlitros
18779583
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP1-02160
479.00€
0.10 ml
Descripción
Descripción
HIF-1 alpha Polyclonal specifically detects HIF-1 alpha in Human, Mouse, Porcine, Bovine samples. It is validated for Western Blot, Simple Western.
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only
Título del producto
HIF-1 alpha Antibody, Novus Biologicals™