Learn More
Heidolph Instruments Cubierta alta XL
Para su uso como complemento a los agitadores de incubación
Marca:  Heidolph Instruments 549-90060-00
1267.74 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10792014
  • 1515.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-07-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Con una altura de 428 mm, esta tapa es especialmente adecuada para recipientes de cultivo altos, como matraces Erlenmeyer de 2000 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
115/230 V
5°C a 65 °C
428 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Heidolph Instruments Cubierta alta XL > Campana alta XL; altura: 428 mm