Learn More
Kartell™ Bandejas de alto impacto
Fabricadas con poliestireno de alto impacto para ofrecer mayor resistencia y durabilidad. Las bandejas de alto impacto Kartell™ son útiles para sostener frascos, viales y otros objetos individuales.
Marca: Kartell™ 0570403
Detalles adicionales : Peso : 0.12060kg
Descripción
- Recipientes generales para uso en laboratorio
- Unidades huecas: bandejas para instrumentos o posavasos
- Unidades profundas: bandejas para vertidos o baños de arena
- Se pueden usar unidades más grandes como bandejas de pipetas
- No esterilizables en autoclave
- Pies estriados para una mayor estabilidad
- Lados inclinados
Especificaciones
0,9 L | |
10 mm (interior), 21 mm (exterior) | |
Poliestireno | |
220 mm (interior), 254 mm (exterior) | |
Rectangulares |
Interior: 220 × 220 × 10 mm; exterior: 254 × 254 × 21 | |
220 mm (interior), 254 mm (exterior) | |
Bandeja | |
1 pieza |