Learn More
Kartell™ Bandejas de alto impacto
Fabricadas con poliestireno de alto impacto para ofrecer mayor resistencia y durabilidad. Las bandejas de alto impacto Kartell™ son útiles para sostener frascos, viales y otros objetos individuales.
10.25€ - 20.30€
Especificaciones
Material | Poliestireno |
---|---|
Tipo | Bandeja |
N.° por paquete | 1 pieza |
Forma | Rectangulares |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11371245
|
Kartell™
0570303 |
Interior: 320 × 220 × 10 mm; exterior: 353 × 252 × 21 m, | 1,3 L |
12.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11361205
|
Kartell™
0570403 |
Interior: 220 × 220 × 10 mm; exterior: 254 × 254 × 21 | 0,9 L |
10.25€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11391205
|
Kartell™
0571303 |
Interior: 380 × 270 × 10 mm; exterior: 408 x 300 x 42 mm | 1,9 L |
20.30€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11301255
|
Kartell™
0570703 |
Interior: 310 × 210 × 30 mm; exterior: 353 x 253 x 41 mm | 2,7 L |
19.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Recipientes generales para uso de laboratorio
- Unidades huecas: bandejas de instrumentos o posavasos
- Unidades profundas: bandejas para vertidos o baños de arena
- Se pueden usar unidades más grandes como bandejas de pipetas
- No esterilizables en autoclave
- Patas estriadas para una mayor estabilidad
- Laterales inclinados
Especificaciones
Poliestireno | |
Bandeja | |
1 pieza | |
Rectangulares |