Learn More
Kartell™ Bandejas de alto impacto
Fabricadas con poliestireno de alto impacto para ofrecer mayor resistencia y durabilidad. Las bandejas de alto impacto Kartell™ son útiles para sostener frascos, viales y otros objetos individuales.
Marca:  Kartell™ 0570303
Detalles adicionales : Peso : 0.18360kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11371245
  • 12.80€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Recipientes generales para uso en laboratorio
    • Unidades huecas: bandejas para instrumentos o posavasos
    • Unidades profundas: bandejas para vertidos o baños de arena
    • Se pueden usar unidades más grandes como bandejas de pipetas
  • No esterilizables en autoclave
  • Pies estriados para una mayor estabilidad
  • Lados inclinados
Especificaciones
Especificaciones
1,3 L
10 mm (interior), 21 mm (exterior)
Poliestireno
220 mm (interior), 252 mm (exterior)
Rectangulares
Interior: 320 × 220 × 10 mm; exterior: 353 × 252 × 21 m,
320 mm (interior), 353 mm (exterior)
Bandeja
1 pieza