Learn More
Cytiva dNPTs de pureza alta
Used for amplification, dideoxy sequencing, labeling, mutagenesis, cDNA synthesis, and expression profiling. Cytiva High Purity dNTPs are tested functionally in long PCR* to be PCR-quantified for high-quality sequencing.
Marca: Cytiva 27-1850-04
Descripción
- Alta pureza: >98 % de trifosfato, confirmado por análisis cromatográficos y espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN) 31P.
- Suministrado como sólidos y también disponible en soluciones
Especificaciones
Sólido | |
de -20 °C | |
250 mg |
dATP | |
≥98 % trifosfato | |
Amplificación, secuenciación de didesoxinucleótido, etiquetado, mutagénesis, síntesis de ADN complementario (ADNc) y perfiles de expresión |