Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tapón con faldón de silicona Versilic™
Utilice estos tapones para biología, microbiología y hematología, así como con aparatos de ciencia alimentaria, técnicos, médicos y de hospitales. El tapón con faldón de silicona Saint Gobain Performance Plastics™ Versilic™ es especialmente adecuado para todo tipo de trabajo con cultivos de tejido.
Marca:  Saint Gobain Life Sciences 467030-05
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11744608
  • 37.90€ / paquete de 5
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tapones con faldón plegable en dos partes
  • Diseñado con un cierre doble para mantener el contenido del recipiente seguro
  • Ideal para asegurar recipientes de vidrio, metal y plástico
  • La sección inferior está moldeada para sujetar el exterior del recipiente y el tapón hueco superior presenta estrías anulares que proporcionan una junta hermética en el borde
  • La sección superior del tapón hueco puede perforarse para extraer el contenido sin quitar el tapón y permanece estanco incluso después de varias perforaciones
  • Tapones de silicona no tóxicos y biológicamente neutros para el cierre de matraces y tubos
  • Insípidos, inodoros, no adherentes y resistentes al envejecimiento
  • No tóxicos, biológicamente neutros
  • Con aprobación de FDA/BGA
  • Para tubos de ensayo
  • Fácil instalación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Entre 27,6 y 36,3mm
De -60 °C a +200 °C
Tapón con faldón
5/paq.
Silicona
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Saint Gobain Life Sciences Tapón con faldón de silicona Versilic™ > Diámetro interno: Entre 27,6 y 36,3mm