Learn More
Nabertherm™ Hornos de alta temperatura con escala para la determinación de pérdida de combustión y análisis termogravimétrico (TGA)
Estos hornos de alta temperatura se han desarrollado especialmente para determinar la pérdida de combustión durante el recocido y para el análisis termogravimétrico en el laboratorio.El sistema completo consta del horno de alta temperatura, una estructura de mesa, una escala de precisión con alimentaciones en el horno y un potente software.
Marca:  Nabertherm™ 001711570
Detalles adicionales : Peso : 120.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17307839
  • 21730.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Elementos calefactores de disiliciuro de molibdeno de alta calidad
  • Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizadas con refrigeración por ventilador adicional para una temperatura superficial baja
  • Entrada de aire ajustable
  • Abertura de aire de escape en el techo
  • 4 escalas disponibles para diferentes pesos máximos y rangos de escala
  • Control de procesos y documentación para pérdida de temperatura y combustión a través del paquete de software VCD para monitoreo
Especificaciones
Especificaciones
P570
Hasta 1700 °C
370 x 655 x 890 mm
5000 W
17 L
150 x 150 x 150 mm
400 V