Learn More
Nabertherm™ Hornos de alta temperatura con escala para la determinación de pérdida de combustión y análisis termogravimétrico (TGA)
Estos hornos de alta temperatura se han desarrollado especialmente para determinar la pérdida de combustión durante el recocido y para el análisis termogravimétrico en el laboratorio.El sistema completo consta del horno de alta temperatura, una estructura de mesa, una escala de precisión con alimentaciones en el horno y un potente software.
19800.00€ - 21730.00€
Especificaciones
Tipo de controlador | P570 |
---|---|
Dimensiones interiores (F x An x Al) | 150 x 150 x 150 mm |
Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 370 x 655 x 890 mm |
Tensión | 400 V |
Vataje | 5000 W |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17397829
|
Nabertherm™
001711560 |
16 L |
19800.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17307839
|
Nabertherm™
001711570 |
17 L |
21730.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Elementos calefactores de disiliciuro de molibdeno de alta calidad
- Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizadas con refrigeración por ventilador adicional para una temperatura superficial baja
- Entrada de aire ajustable
- Abertura de aire de escape en el techo
- 4 escalas disponibles para diferentes pesos máximos y rangos de escala
- Control de procesos y documentación para pérdida de temperatura y combustión a través del paquete de software VCD para monitoreo
Especificaciones
P570 | |
370 x 655 x 890 mm | |
5000 W |
150 x 150 x 150 mm | |
400 V |