Learn More
Cytiva HiScreen™ Q Sepharose™ and SP Sepharose™ Fast Flow IEX Columns
Designed for method optimization and parameter screening
Marca: Cytiva 28-9505-10
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Columna lista para usar para optimizar el desarrollo de procesos y el cribado de parámetros
- Matriz de agarosa muy entrecruzada con un tamaño medio de gránulos de 90 μm
- Altura del lecho de 10 cm diseñado para permitir la optimización del método y detección de parámetros
- 20 cm de altura del lecho se logra cuando se conecta en serie
- El volumen de lecho pequeño (4,7 ml) proporciona resultados rápidos y una muestra/tampón mínima de consumo
- Resultados reproducibles, ampliables a columnas BioProcess empaquetadas con el mismo medio de cromatografía utilizando la misma velocidad de fluido lineal
- Dimensión del lecho: 7,7 × 100 mm
- Matriz: 6 % de gránulos de agarosa entrecruzada
- Tamaño de partícula medio: 90 μm
- Velocidad de flujo máximo: 450 cm/h
- Material (tornillería de columna y tubo de columna): polipropileno
- DI de columna: 7,7mm
HiScreen Q FF
- Medio:
- Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 2 a 12
- Limpieza de estabilidad de pH: De 2 a 14
- Tipo de intercambiador de iones: intercambiador de aniones fuerte
- Medio:
- Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 3 a 14
- Limpieza de estabilidad de pH: De 4 a 13
- Tipo de intercambiador de iones: intercambiador de cationes fuerte
Especificaciones
1 M de NaOH, 8 M de urea, 8 M de guanidina clorhidrato, 70 % de etanol | |
4.7mL | |
7,7mm | |
3,93 in | |
< 450 cm/h | |
Amina cuaternaria | |
De 2 a 12 | |
Agarosa entrecruzada al 6 % | |
Ion Exchange Column |
Columna FF HiScreen Q Sepharose | |
0,3 in | |
1 x 4.7mL | |
100 mm | |
Polipropileno | |
1,5 bar | |
De 45 a 165 μm | |
De 4° a 30 °C | |
Optimización y detección de parámetros, cromatografía de intercambio iónico |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Título del producto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto