Learn More
Cytiva HiScreen™ Q Sepharose™ and SP Sepharose™ Fast Flow IEX Columns
Designed for method optimization and parameter screening
133.00€
Especificaciones
Tampón 1 M de NaOH, 8 M de urea, 8 M de guanidina clorhidrato, 70 % de etanol
Volumen del lecho 4.7mL
Diámetro interior (imperial) 0,3 in
Diámetro interior (métrico) 7,7mm
Cantidad 1 x 4.7mL
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tipo de producto Tipo de ligando Intervalo de pH Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de producto Tipo de ligando Intervalo de pH Precio Cantidad y disponibilidad  
10201230
Ver documentos
Cytiva
28-9505-10
Columna FF HiScreen Q Sepharose Amina cuaternaria De 2 a 12
133.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10211230
Ver documentos
Cytiva
28-9505-13
Columna FF HiScreen SP Sepharose FF Sulfopropyl De 4 a 13
133.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Ready-to-use column for convenient process development optimization and parameter screening
  • Highly cross-linked agarose matrix with average bead size of 90μm
  • Bed height of 10cm designed to allow method optimization and parameter screening
  • 20cm bed height is acheived when it is connected in series
  • Small bed volume (4.7mL) gives fast result and minimal sample/buffer consumption
  • Reproducible results, scalable to BioProcess columns packed with the same chromatography media using the same linear fluid velocity
  • Bed dimension: 7.7 × 100mm
  • Matrix: 6% cross-linked agarose beads
  • Average particle size: 90μm
  • Max. flow velocity: 450cm/hr.
  • Material (column hardware and column tube): polypropylene
  • Column I.D.: 7.7mm
HiScreen Q FF
  • Media:
  • pH stability working range: 2 to 12
  • pH stability cleaning: 2 to 14
  • Ion exchanger type: strong anion exchanger
HiScreen SP FF
  • Media:
  • pH stability working range: 3 to 14
  • pH stability cleaning: 4 to 13
  • Ion exchanger type: strong cation exchanger
Especificaciones
Especificaciones
1 M de NaOH, 8 M de urea, 8 M de guanidina clorhidrato, 70 % de etanol
0,3 in
1 x 4.7mL
100 mm
Polipropileno
De 45 a 165 μm
De 4° a 30 °C
Optimización y detección de parámetros, cromatografía de intercambio iónico
4.7mL
7,7mm
3,93 in
< 450 cm/h
1,5 bar
Agarosa entrecruzada al 6 %
Ion Exchange Column
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.