Learn More
Cytiva HiScreen™ Q Sepharose™ and SP Sepharose™ Fast Flow IEX Columns
Designed for method optimization and parameter screening
Marca:  Cytiva 28-9505-13
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10211230
  • 133.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Columna lista para usar para optimizar el desarrollo de procesos y el cribado de parámetros
  • Matriz de agarosa muy entrecruzada con un tamaño medio de gránulos de 90 μm
  • Altura del lecho de 10 cm diseñado para permitir la optimización del método y detección de parámetros
  • 20 cm de altura del lecho se logra cuando se conecta en serie
  • El volumen de lecho pequeño (4,7 ml) proporciona resultados rápidos y una muestra/tampón mínima de consumo
  • Resultados reproducibles, ampliables a columnas BioProcess empaquetadas con el mismo medio de cromatografía utilizando la misma velocidad de fluido lineal
  • Dimensión del lecho: 7,7 × 100 mm
  • Matriz: 6 % de gránulos de agarosa entrecruzada
  • Tamaño de partícula medio: 90 μm
  • Velocidad de flujo máximo: 450 cm/h
  • Material (tornillería de columna y tubo de columna): polipropileno
  • DI de columna: 7,7mm
HiScreen Q FF
  • Medio:
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 2 a 12
  • Limpieza de estabilidad de pH: De 2 a 14
  • Tipo de intercambiador de iones: intercambiador de aniones fuerte
HiScreen SP FF
  • Medio:
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 3 a 14
  • Limpieza de estabilidad de pH: De 4 a 13
  • Tipo de intercambiador de iones: intercambiador de cationes fuerte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1 M de NaOH, 8 M de urea, 8 M de guanidina clorhidrato, 70 % de etanol
4.7mL
7,7mm
3,93 in
< 450 cm/h
Sulfopropyl
De 4 a 13
Agarosa entrecruzada al 6 %
Ion Exchange Column
Columna FF HiScreen SP Sepharose FF
0,3 in
1 x 4.7mL
100 mm
Polipropileno
1,5 bar
De 45 a 165 μm
De 4° a 30 °C
Optimización y detección de parámetros, cromatografía de intercambio iónico
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • HiScreen SP FF
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.