Learn More
Thermo Scientific™ Resina de cobalto HisPur™
Purifique suavemente las proteínas de fusión recombinante etiquetadas con cobalto (Co2+) con gránulos de afinidad de quelato metálico inmovilizado (IMAC), columnas de centrifugación y placas.
Marca:  Thermo Scientific™ 89965
894.90 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24353" para aplicar la oferta.
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 10270054
  • 992.00€ / 100 ml
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Mostrar más
Specifica
Specifica
Almacenar a 4 °C
HisPur™
Recombinante
Resina
Frasco
Suspensión líquida
100 ml
Proteína marcada con His
Quelato metálico, cobalto divalente
Afinidad, resina de agarosa
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Mostrar más
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Resina de cobalto HisPur™ > Resina; 100 ml
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.