Learn More
Thermo Scientific™ HisPur™ Cobalt Superflow Agarose
Realice una purificación a gran escala y de alta pureza de proteínas etiquetadas con polihistidina con este soporte Superflow 6 de tetradentato-quelante cargado con cobalto divalente.
149.00€ - 8430.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C |
---|---|
Formulario | Suspensión líquida |
Línea de productos | HisPur™ |
Objetivo | Proteína marcada con His |
Tipo | Agarosa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13474179
|
Thermo Scientific™
25228 |
10 ml |
149.00€
10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
13484179
|
Thermo Scientific™
25231 |
1 l |
8430.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
13414189
|
Thermo Scientific™
25230 |
250 ml |
2855.00€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
13404189
|
Thermo Scientific™
25229 |
50 mL |
654.00€
50 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Realice una purificación a gran escala y de alta pureza de proteínas etiquetadas con polihistidina con Thermo Scientific™ HisPur Cobalt Superflow Agarose, un soporte Superflow 6 de tetradentato-quelante cargado con cobalto divalente.
Información adicional y pedidos en línea
HisPur Cobalt Superflow Agarose es una resina duradera altamente entrecruzada que no se comprime a los flujos usados en las purificaciones por FPLC a media y gran escala. La resina aguanta bien diversos productos químicos y valores de pH, y es compatible con los procedimientos más frecuentes de limpieza in situ. En comparación con el níquel y otros ligandos utilizados normalmente para cromatografía de afinidad por iones metálicos inmovilizados (IMAC), el cobalto proporciona una mayor especificidad para la purificación de proteínas con etiquetas His. La unión específica de HisPur Cobalt Superflow Agarose da lugar a fracciones de elución más puras, reduciendo la necesidad de pasos extras de limpieza.Características destacadas:
Sólido: el soporte de microesferas de agarosa al 6 % altamente entrecruzado Superflow tolera flujos lineales de hasta 1200 cm/hora con una lixiviación mínima de cobalto debido al quelante tetradentado
Alta capacidad: une 20 mg de 6 x His-GFP por ml de resina a un flujo lineal de 150 cm/hora, puede unir más de 30 mg por ml de resina dependiendo del flujo
Alta pureza: la especificidad de unión del cobalto a la etiqueta de histidina generalmente da lugar a fracciones de elución con menos del 10 % de contaminación de proteínas no específicas
Compatible: mantiene la función tras la exposición a una amplia variedad de productos químicos y valores de pH
Rentable: la resina es estable a lo largo de múltiples ciclos de limpieza y reutilización
Recomendada para:
Purificación en FPLC a gran escala de proteínas etiquetadas con polihistidina
Especificaciones
Almacenar a 4 °C | |
HisPur™ | |
Agarosa | |
Frasco |
Suspensión líquida | |
Proteína marcada con His | |
Quelato metálico, cobalto divalente | |
Afinidad, resina de agarosa |