Learn More
Thermo Scientific™ HisPur™ Cobalt Superflow Agarose
Realice una purificación a gran escala y de alta pureza de proteínas etiquetadas con polihistidina con este soporte Superflow 6 de tetradentato-quelante cargado con cobalto divalente.
Marca: Thermo Scientific™ 25229
582.65 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24074" para aplicar la oferta.
Descripción
Realice una purificación a gran escala y de alta pureza de proteínas etiquetadas con polihistidina con Thermo Scientific™ HisPur Cobalt Superflow Agarose, un soporte Superflow 6 de tetradentato-quelante cargado con cobalto divalente.
Información adicional y pedidos en línea
HisPur Cobalt Superflow Agarose es una resina duradera altamente entrecruzada que no se comprime a los flujos usados en las purificaciones por FPLC a media y gran escala. La resina aguanta bien diversos productos químicos y valores de pH, y es compatible con los procedimientos más frecuentes de limpieza in situ. En comparación con el níquel y otros ligandos utilizados normalmente para cromatografía de afinidad por iones metálicos inmovilizados (IMAC), el cobalto proporciona una mayor especificidad para la purificación de proteínas con etiquetas His. La unión específica de HisPur Cobalt Superflow Agarose da lugar a fracciones de elución más puras, reduciendo la necesidad de pasos extras de limpieza.Características destacadas:
Sólido: el soporte de microesferas de agarosa al 6 % altamente entrecruzado Superflow tolera flujos lineales de hasta 1200 cm/hora con una lixiviación mínima de cobalto debido al quelante tetradentado
Alta capacidad: une 20 mg de 6 x His-GFP por ml de resina a un flujo lineal de 150 cm/hora, puede unir más de 30 mg por ml de resina dependiendo del flujo
Alta pureza: la especificidad de unión del cobalto a la etiqueta de histidina generalmente da lugar a fracciones de elución con menos del 10 % de contaminación de proteínas no específicas
Compatible: mantiene la función tras la exposición a una amplia variedad de productos químicos y valores de pH
Rentable: la resina es estable a lo largo de múltiples ciclos de limpieza y reutilización
Recomendada para:
Purificación en FPLC a gran escala de proteínas etiquetadas con polihistidina
Especificaciones
Almacenar a 4 °C | |
HisPur™ | |
Proteína marcada con His | |
Quelato metálico, cobalto divalente | |
Afinidad, resina de agarosa |
Suspensión líquida | |
50 mL | |
Agarosa | |
Frasco |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZE396779 | Certificado de análisis | 13/06/2024 | 25229 |
ZB386978 | Certificado de análisis | 08/03/2024 | 25229 |
YG353429 | Certificado de análisis | 02/08/2023 | 25229 |
YC349266 | Certificado de análisis | 15/03/2023 | 25229 |
SPECS | Certificado de análisis | 15/03/2023 | 25229 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Impulse la proteómica
Desbloquee avances en proteómica y ahorre de manera exclusiva.Promo Code: 25977Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 92%