Learn More
Cytiva HiTrap Capto S ImpAct Prepacked Columns
HiTrap Capto S ImpAct columns are prepacked with Capto S ImpAct cation exchange chromatography medium for screening and small-scale protein purifications using ion exchange chromatography (IEX).
Marca:  Cytiva 17371751
 Ver más versiones de este producto
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15361642
  • 243.00€ / paquete de 5
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Práctica columna preempaquetada para purificaciones rápidas, reproducibles y fáciles a pequeña escala.
  • Alta capacidad de unión, > 100 mg de medio MAb/ml.
  • Eliminación eficiente de agregados a alta carga de anticuerpos monoclonales.
  • Purificación intermedia de alta resolución y pulido basado en la bien establecida plataforma Capto.
  • Flexibilidad de diseño gracias a una gran ventana operativa de caudales y alturas de lecho para una optimización y escalado sencillos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Columna preempaquetada HiTrap Capto S Impact
4 ml/min
De 4 a 12
Ion Exchange Column
5 x 1mL
Agarosa de flujo alto
50 μm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • HiTrap Capto S ImpAct, 1 ml, 5 x 1 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.