Learn More
Cytiva HiTrap Capto S ImpAct Prepacked Columns
HiTrap Capto S ImpAct columns are prepacked with Capto S ImpAct cation exchange chromatography medium for screening and small-scale protein purifications using ion exchange chromatography (IEX).
243.00€ - 949.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Columna preempaquetada HiTrap Capto S Impact |
---|---|
Material | Agarosa de flujo alto |
Intervalo de pH | De 4 a 12 |
Tamaño de partículas | 50 μm |
Tipo de columna | Ion Exchange Column |
Código de producto | Marca | Cantidad | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15361642
|
Cytiva
17371751 |
5 x 1mL | 4 ml/min |
243.00€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15371642
|
Cytiva
17371755 |
5 x 5mL | 20 ml/min |
949.00€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Convenient prepacked column for fast, reproducible, and easy small-scale purifications.
- High binding capacity, > 100 mg MAb/mL medium.
- Efficient aggregate removal at high load of monoclonal antibodies.
- High-resolution intermediate purification and polishing based on the well-established Capto platform.
- Flexibility of design thanks to a large operational window of flow rates and bed heights for easy optimization and scaling.
Especificaciones
Columna preempaquetada HiTrap Capto S Impact | |
De 4 a 12 | |
Ion Exchange Column |
Agarosa de flujo alto | |
50 μm |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- HiTrap Capto S ImpAct, 1 ml, 5 x 1 ml
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-18% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.