Learn More
Cytiva Columnas quelantes de alto rendimiento HiTrap™
Optimizan las purificaciones de proteínas marcadas con histidina cuando los iones de níquel no son la mejor opción. Las columnas quelantes de alto rendimiento Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ están preempaquetadas con Chelating Sepharose™ de alto rendimiento.
Marca: Cytiva 17-0409-03
Detalles adicionales : Peso : 0.17400kg
Descripción
- Utiliza diferentes tipos de iones metálicos
- Capacidad de unión ∽ 12 mg de proteína etiquetada con histidina/ml de medio
- Capacidad de iones metálicos ∽ 23 μ mol Cu2+/ml de medio
- Preempaquetaado con medios Chelating Sepharose High Performance
- Ácido iminoacético acoplado a una matriz de agarosa 6 % por enlace de éter
Especificaciones
Clorhidrato de guanidina 6 M, urea 8 M | |
5 ml | |
16 mm | |
0,98 in | |
< 20 l/min | |
Ácido iminodiacético | |
De 3 a 13 | |
Agarosa muy entrecruzada al 6 % | |
Affinity Column |
Columna HiTrap Chelating HP | |
0,62 in | |
5 x 5mL | |
25 mm | |
Polipropileno | |
3bar | |
34 μm | |
De 4° a 30 °C | |
IMAC y purificación posterior de proteínas etiquetadas con polihistidina |
Seguridad y manipulación
- HiTrap Chelating HP 5 ml, 5 x 5 ml
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol