Learn More
Cytiva Columnas quelantes de alto rendimiento HiTrap™
Optimizan las purificaciones de proteínas marcadas con histidina cuando los iones de níquel no son la mejor opción. Las columnas quelantes de alto rendimiento Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ están preempaquetadas con Chelating Sepharose™ de alto rendimiento.
209.00€ - 10713.00€
Especificaciones
Tampón | Clorhidrato de guanidina 6 M, urea 8 M |
---|---|
Tipo de producto | Columna HiTrap Chelating HP |
Altura (imperial) | 0,98 in |
Altura (métrico) | 25 mm |
Tipo de ligando | Ácido iminodiacético |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10773017
|
Cytiva
17-0409-01 |
1 x 5mL |
209.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10605575
|
Cytiva
17-0408-01 |
5 x 1mL |
241.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11594895
|
Cytiva
17-0409-03 |
5 x 5mL |
813.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11850073
|
Cytiva
17-0409-05 |
100 x 5mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Utiliza diferentes tipos de iones metálicos
- Capacidad de unión ∽ 12 mg de proteína marcada con histidina/ml de medio
- Capacidad para iones metálicos ∽ 23 μmol de Cu2+/ml de medio
- Preenvasado con medios Chelating Sepharose de alto rendimiento
- Ácido iminoacético acoplado a matriz de agarosa al 6 %, mediante enlace de éter
Especificaciones
Clorhidrato de guanidina 6 M, urea 8 M | |
0,98 in | |
Ácido iminodiacético | |
De 3 a 13 | |
Agarosa muy entrecruzada al 6 % | |
Affinity Column |
Columna HiTrap Chelating HP | |
25 mm | |
3bar | |
34 μm | |
De 4° a 30 °C | |
IMAC y purificación posterior de proteínas etiquetadas con polihistidina |